Key Documents
ENA018109600
Enamine
N-{[5-(2-chloroacetyl)furan-2-yl]methyl}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.64
Numéro MDL:
Iupac Name
N-{[5-(2-chloroacetyl)-2-furyl]methyl}acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-6(12)11-5-7-2-3-9(14-7)8(13)4-10/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
CECVWYQULDGTQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06476
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06476