Principaux documents
ENA018109451
Enamine
2-(quinolin-8-yloxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
Numéro MDL:
Pf
210-212
Iupac Name
(8-quinolinyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-10(14)7-15-9-5-1-3-8-4-2-6-12-11(8)9/h1-6H,7H2,(H,13,14)
Clé InChI
PNKYIZBUGAZUHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06310
Melting Point
210-212
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06310