Key Documents
ENA018108976
Enamine
3-benzyl-6-phenyl-2-sulfanyl-3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.46
Numéro MDL:
Iupac Name
3-benzyl-6-phenyl-2-sulfanylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C19H14N2OS2/c22-18-17-15(11-16(24-17)14-9-5-2-6-10-14)20-19(23)21(18)12-13-7-3-1-4-8-13/h1-11H,12H2,(H,20,23)
Clé InChI
XVUVTVUDOMMYAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05720
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05720