Principaux documents
ENA018108721
Enamine
N-{4-[(4-hydroxyphenyl)(methyl)sulfamoyl]phenyl}acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.37
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-{[4-hydroxy(methyl)anilino]sulfonyl}phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O4S/c1-11(18)16-12-3-9-15(10-4-12)22(20,21)17(2)13-5-7-14(19)8-6-13/h3-10,19H,1-2H3,(H,16,18)
Clé InChI
QNUMCSUIAGXGGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05435
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05435