Key Documents
ENA018108711
Enamine
2-chloro-N-(5-nonyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.86
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(5-nonyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H22ClN3OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-16-17-13(19-12)15-11(18)10-14/h2-10H2,1H3,(H,15,17,18)
Clé InChI
QSFUUQWKKYSXQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05422
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05422