Principaux documents
ENA018108205
Enamine
3-(4-methylbenzoyl)-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.36
Numéro MDL:
Pf
173-175
Iupac Name
(2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-3-yl)(4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H15NOS/c1-9-5-7-10(8-6-9)14(17)13-11-3-2-4-12(11)18-15(13)16/h5-8H,2-4,16H2,1H3
Clé InChI
BWHNGJOLVNWJSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04863
Melting Point
173-175
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04863