Documents
ENA018107172
Enamine
3,4,5-triethoxybenzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.31
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4,5-triethoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C13H20N2O4/c1-4-17-10-7-9(13(16)15-14)8-11(18-5-2)12(10)19-6-3/h7-8H,4-6,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
VAJDYADVRMKUIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03666
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03666