Accéder au contenu
We are planning system maintenance on January 25, 2025, from 1:00 PM to 4:00 PM CST. This will impact both web and offline transactions, including online orders, quotes, price and availability checks, and order status inquiries. We apologize for any inconvenience.
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)
Principaux documents
ENA018107159
Enamine
2-(pyridin-2-yl)quinoline-4-carbohydrazide
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
Réf. du fournisseur: 7285066-1G
125,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
125,18 €
5 G
318,16 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 7285066-1G
125,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C15H12N4O/c16-19-15(20)11-9-14(13-7-3-4-8-17-13)18-12-6-2-1-5-10(11)12/h1-9H,16H2,(H,19,20)
Clé InChI
QHPOWUMRPBEPNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03652
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03652