Principaux documents
ENA018105636
Enamine
2-chloro-1-[6-(2-chloroacetyl)-9H-fluoren-3-yl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.19
Numéro MDL:
Pf
200-201
Iupac Name
1,1'-(9H-fluorene-3,6-diyl)bis(2-chloroethanone)
Inchi Code
1S/C17H12Cl2O2/c18-8-16(20)12-3-1-10-5-11-2-4-13(17(21)9-19)7-15(11)14(10)6-12/h1-4,6-7H,5,8-9H2
Clé InChI
RSLKYBMHESSAFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01880
Melting Point
200-201
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01880