Principaux documents
ENA018105551
Enamine
2-chloro-N-[3-(diethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.82
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-N-{3-[(diethylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O3S/c1-4-16(5-2)20(18,19)12-8-11(7-6-10(12)3)15-13(17)9-14/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,15,17)
Clé InChI
WKGXLOYZXZMPED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01647
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01647