Principaux documents
ENA018105457
Enamine
N,N'-bis(3-chloro-4-methoxyphenyl)propanediamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(3-chloro-4-methoxyphenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C17H16Cl2N2O4/c1-24-14-5-3-10(7-12(14)18)20-16(22)9-17(23)21-11-4-6-15(25-2)13(19)8-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
Clé InChI
QPSPPCRLTQQGLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01455
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01455