Principaux documents
ENA018105453
Enamine
N,N'-bis(2,5-dichlorophenyl)propanediamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
237-238.5
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(2,5-dichlorophenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C15H10Cl4N2O2/c16-8-1-3-10(18)12(5-8)20-14(22)7-15(23)21-13-6-9(17)2-4-11(13)19/h1-6H,7H2,(H,20,22)(H,21,23)
Clé InChI
YSQOJZQREQNKQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01451
Melting Point
237-238.5
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01451