Key Documents
ENA018105248
Enamine
5-bromo-2-ethoxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO3S/c1-2-13-7-4-3-6(9)5-8(7)14(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
DWEBAXUXUGSGPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01214
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01214