Principaux documents
ENA018105125
Enamine
1-[2,4-bis(difluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[2,4-bis(difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c1-5(15)7-3-2-6(16-9(11)12)4-8(7)17-10(13)14/h2-4,9-10H,1H3
Clé InChI
PGPIQACNLBOEMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01078
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01078