Principaux documents
ENA018105080
Enamine
4-formylphenyl 3-nitrobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.23
Numéro MDL:
Pf
143-144
Iupac Name
4-formylphenyl 3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C14H9NO5/c16-9-10-4-6-13(7-5-10)20-14(17)11-2-1-3-12(8-11)15(18)19/h1-9H
Clé InChI
LHPZKPAQBMCACL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01027
Melting Point
143-144
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01027