Principaux documents
ENA018104791
Enamine
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.33
Numéro MDL:
Pf
243-244
Iupac Name
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7NO2S2/c14-12(15)10-6-5-9(16-10)11-13-7-3-1-2-4-8(7)17-11/h1-6H,(H,14,15)
Clé InChI
GKBJZPGWTJQYCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00707
Melting Point
243-244
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00707