Principaux documents
ENA018104711
Enamine
4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.8
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-[(4-ethoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14ClNO5S/c1-2-22-12-6-4-11(5-7-12)17-23(20,21)14-9-10(15(18)19)3-8-13(14)16/h3-9,17H,2H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
CEXKOJCWOWNCGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00625
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00625