Principaux documents
ENA018104679
Enamine
2-chloro-5-[(2-methoxyphenyl)(methyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.8
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-{[2-methoxy(methyl)anilino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14ClNO5S/c1-17(13-5-3-4-6-14(13)22-2)23(20,21)10-7-8-12(16)11(9-10)15(18)19/h3-9H,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
UNBLJHPTUZXJRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00591
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00591