Principaux documents
ENA018104637
Enamine
2-(4-methoxybenzenesulfonamido)-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.4
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl](methyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C12H17NO5S2/c1-18-9-3-5-10(6-4-9)20(16,17)13-11(12(14)15)7-8-19-2/h3-6,11,13H,7-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
SHGHKXMUEWMGNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00544
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00544