Principaux documents
ENA018104556
Enamine
2,4-dichloro-5-[(4-fluorophenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-[(4-fluoroanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2FNO4S/c14-10-6-11(15)12(5-9(10)13(18)19)22(20,21)17-8-3-1-7(16)2-4-8/h1-6,17H,(H,18,19)
Clé InChI
DLTMPHWJUYBJGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00461
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00461