Key Documents
ENA018104496
Enamine
3-[(4-butylphenyl)sulfamoyl]-4-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.44
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-butylanilino)sulfonyl]-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C18H21NO4S/c1-3-4-5-14-7-10-16(11-8-14)19-24(22,23)17-12-15(18(20)21)9-6-13(17)2/h6-12,19H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
MFFZLTRBQGTWRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00401
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00401