Principaux documents
ENA018104339
Enamine
2-{[2-oxo-2-(10H-phenothiazin-10-yl)ethyl]sulfanyl}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-{[2-oxo-2-(10H-phenothiazin-10-yl)ethyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C21H15NO3S2/c23-20(13-26-17-10-4-1-7-14(17)21(24)25)22-15-8-2-5-11-18(15)27-19-12-6-3-9-16(19)22/h1-12H,13H2,(H,24,25)
Clé InChI
WLLYJAYQYUTTET-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00244