Principaux documents
ENA018104309
Enamine
4-{[(4-fluorophenyl)carbamoyl]methoxy}-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[2-(4-fluoroanilino)-2-oxoethoxy]-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14FNO5/c1-22-14-8-10(16(20)21)2-7-13(14)23-9-15(19)18-12-5-3-11(17)4-6-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Clé InChI
QUMXLXDQFRJONC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00214
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00214