Principaux documents
CO1H9538BE8C
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.09
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-5(2)12-8-10-4-7(9)6(3)11-8/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
VAWAMISTAORKHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US