Principaux documents
CO1H9538BA91
CombiPhos Catalysts Inc
3-bromo-5-(oxetan-3-yloxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.06
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-5-(3-oxetanyloxy)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-1-7(3-10-2-6)12-8-4-11-5-8/h1-3,8H,4-5H2
Clé InChI
MBOUWEOKJVZSTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US