Principaux documents
CO1H324AADE7
CombiPhos Catalysts Inc
methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(13)4-5-11(10)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
Clé InChI
KQFPPROBTAPLNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :