Principaux documents
CO1H324A956F
CombiPhos Catalysts Inc
3-bromo-5-cyclopropylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.08
Iupac Name
3-bromo-5-cyclopropylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-10-4-7(6-12)3-9(5-10)8-1-2-8/h3-5,8H,1-2H2
Clé InChI
DIGVXCGIGJPROH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US