Principaux documents
CO1H324A952A
CombiPhos Catalysts Inc
2-CHLORO-3-(OXOLAN-3-YLOXY)PYRIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Iupac Name
2-chloro-3-(tetrahydro-3-furanyloxy)pyridine
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-9-8(2-1-4-11-9)13-7-3-5-12-6-7/h1-2,4,7H,3,5-6H2
Clé InChI
VIXICTVKNLVYGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US