Key Documents
CO1H324A908B
CombiPhos Catalysts Inc
2-Methyl-3,4,5-tribromopyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.82
Iupac Name
3,4,5-tribromo-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4Br3N/c1-3-5(8)6(9)4(7)2-10-3/h2H,1H3
Clé InChI
IRQZILOPAMWVFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US