Principaux documents
CO1H324A8FA9
CombiPhos Catalysts Inc
4-Amino-3,5-dibromo-2-(morpholino)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.01
Iupac Name
3,5-dibromo-2-morpholinopyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H11Br2N3O/c10-6-5-13-9(7(11)8(6)12)14-1-3-15-4-2-14/h5H,1-4H2,(H2,12,13)
Clé InChI
DPUZGDLCSOBPRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US