CO1H324A8EFC
CombiPhos Catalysts Inc
5-(2-AMINOPHENYL)PYRIDIN-3-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.23
Iupac Name
5-(2-aminophenyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H11N3/c12-9-5-8(6-14-7-9)10-3-1-2-4-11(10)13/h1-7H,12-13H2
Clé InChI
MYKMUMUCFQUCAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US