Principaux documents
CO1H324A8AAD
CombiPhos Catalysts Inc
4-CHLORO-2-PIPERAZIN-1-YL-PYRIMIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-2-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11ClN4/c9-7-1-2-11-8(12-7)13-5-3-10-4-6-13/h1-2,10H,3-6H2
Clé InChI
MQSYDNGEAVHZAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US