Principaux documents
CO1H324A85BE
CombiPhos Catalysts Inc
2-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-15-10-6-4-9(5-7-10)11-3-2-8-13-12(11)14/h2-8H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
FQJUXUNSPNHVGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US