Principaux documents
CO1H324A81B9
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-5-(cyclohexyl)pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.13
Iupac Name
2-bromo-5-cyclohexylpyrazine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2
Clé InChI
XZYGBNRTTXLPBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US