Principaux documents
CO1H324A7B5E
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(4-methylpiperidin-1-yl)thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.19
Iupac Name
1-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C9H13BrN2S/c1-7-2-4-12(5-3-7)9-11-8(10)6-13-9/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
TUDPDHKLTRLRBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US