Principaux documents
CO1H324A5DEB
CombiPhos Catalysts Inc
3-(6-Fluoropyridin-2-yl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.01
Iupac Name
(3-(6-fluoropyridin-2-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H9BFNO2/c13-11-6-2-5-10(14-11)8-3-1-4-9(7-8)12(15)16/h1-7,15-16H
Clé InChI
KSYANHVTSPECQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US