Principaux documents
CO1H324A5DC8
CombiPhos Catalysts Inc
(2-(tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194
Iupac Name
(2-(tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BN2O3/c12-9(13)6-4-10-8(11-5-6)7-2-1-3-14-7/h4-5,7,12-13H,1-3H2
Clé InChI
XTKCKJBTJDKWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US