Principaux documents
CO1H324A5BEF
CombiPhos Catalysts Inc
5-(1H-Pyrrol-1-yl)furan-2-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.97
Iupac Name
(5-(1H-pyrrol-1-yl)furan-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO3/c11-9(12)7-3-4-8(13-7)10-5-1-2-6-10/h1-6,11-12H
Clé InChI
YJDVAZLBAKVCKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US