Key Documents
COMH99A7C856
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-3-(oxan-4-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.14
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-tetrahydro-2H-pyran-4-yl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C11H12BrN3O/c12-9-1-2-10-13-14-11(15(10)7-9)8-3-5-16-6-4-8/h1-2,7-8H,3-6H2
Clé InChI
WAYWTOVREFZLGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JQ-0592
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JQ-0592