Principaux documents
COMH98822898
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-6-(2-hydroxyethyl)quinoline-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-6-(2-hydroxyethyl)-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9ClN2O/c13-12-10(7-14)6-9-5-8(3-4-16)1-2-11(9)15-12/h1-2,5-6,16H,3-4H2
Clé InChI
VZXMPDQMGXADIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-0061
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-0061