Principaux documents
COMH97E33318
Combi-Blocks, Inc.
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1-(1-methylethyl)cyclopentyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-isopropylcyclopentyl methacrylate
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-9(2)11(13)14-12(10(3)4)7-5-6-8-12/h10H,1,5-8H2,2-4H3
Clé InChI
GPXHHBYETPIZOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JD-7304
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JD-7304