Principaux documents
COMH97E32E99
Combi-Blocks, Inc.
N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis(aziridine-1-carboxamide)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N-{6-[(1-aziridinylcarbonyl)amino]hexyl}-1-aziridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H22N4O2/c17-11(15-7-8-15)13-5-3-1-2-4-6-14-12(18)16-9-10-16/h1-10H2,(H,13,17)(H,14,18)
Clé InChI
YVOQADGLLJCMOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JA-7132
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JA-7132