Principaux documents
COMH95E952DE
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(6-bromopyrazin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.22
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-bromo-2-pyrazinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-6-4-17(5-7-18)11-9-15-8-10(14)16-11/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
VFKDPAYRRKJKKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2641
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2641