Documents
COMH93D66C2F
Combi-Blocks, Inc.
4-Diethylaminophenyl isothiocyanate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-diethyl-4-isothiocyanatoaniline
Inchi Code
1S/C11H14N2S/c1-3-13(4-2)11-7-5-10(6-8-11)12-9-14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PGWXUTHWTCRUAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-9494
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-9494