Principaux documents
COMH93D64992
Combi-Blocks, Inc.
Trans-(4-methoxytetrahydro-3-furanyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(3R,4S)-4-methoxytetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-7-5-3-8-2-4(5)6;/h4-5H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-,5-;/m1./s1
Clé InChI
KDANNXAXAYGSFR-TYSVMGFPSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-7520
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-7520