Principaux documents
COMH93D62C01
Combi-Blocks, Inc.
1-[(5-Bromofuran-2-yl)methyl]pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((5-bromofuran-2-yl)methyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c10-9-4-3-8(12-9)7-11-5-1-2-6-11/h3-4H,1-2,5-7H2
Clé InChI
HCTLMDHYHQJNPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-8636
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-8636