Principaux documents
COMH93D62362
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Phenylethyl)cyclohexanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-phenylethyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C14H21N/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-15-14-9-5-2-6-10-14/h1,3-4,7-8,14-15H,2,5-6,9-12H2
Clé InChI
HYESTPIIALLAAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-5952
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-5952