Principaux documents
COMH93D61D3F
Combi-Blocks, Inc.
1,3-Dioxo-2-pyrimidin-2-ylisoindoline-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dioxo-2-(2-pyrimidinyl)-5-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7N3O4/c17-10-8-3-2-7(12(19)20)6-9(8)11(18)16(10)13-14-4-1-5-15-13/h1-6H,(H,19,20)
Clé InChI
IUHFHKXIELVUJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-4045
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-4045