Principaux documents
COMH93D6103E
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Bromophenyl)-5-chloro-2-methoxybenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.6
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-bromophenyl)-5-chloro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C14H11BrClNO2/c1-19-13-7-6-9(16)8-10(13)14(18)17-12-5-3-2-4-11(12)15/h2-8H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
OOPPIYWBHOTCGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-0040
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HE-0040