Principaux documents
COMH93D5EE17
Combi-Blocks, Inc.
6-(Ethoxycarbonyl)pyridazine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-(ethoxycarbonyl)-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c1-2-14-8(13)6-4-3-5(7(11)12)9-10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
IAKGODNDDOWLEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-9213
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-9213